Learn More
- Home
- Products
- De la tubulure
- Tubulures en plastique
- Thermo Scientific™ Tubulure en PVC sans phthalate Nalgene™
Thermo Scientific™ Tubulure en PVC sans phthalate Nalgene™
Code produit 16585130
| Code produit | Diamètre (impériale) interne | Diamètre (impériale) externe | Longueur totale (impériale) | Pression maximale | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16585130 | 1/8 po | 1/4 po | 250 pieds | 50 psig à 73°F (23°C), 25 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16595130 | 3/16 po | 5/16 po | 250 pieds | 36 psig à 73°F (23°C), 18 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16555130 | 1/4 po | 3/8 po | 100 pieds | 30 psig à 73°F (23°C), 15 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16505140 | 5/16 po | 7/16 po | 250 pieds | 28 psig à 73°F (23°C), 14 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16565130 | 3/8 in. | 1/2 po | 100 pieds | 22 psig à 73°F (23°C), 11 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16575130 | 3/8 in. | 5/8 po | 100 pieds | 40 psig à 73°F (23°C), 20 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16585120 | 7/16 po | 5/8 po | 50 pieds | 30 psig à 73°F (23°C), 15 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16595120 | 1/2 po | 5/8 po | 50 pieds | 20 psig à 73°F (23°C), 10 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16505130 | 1/2 po | 11/16 po | 50 pieds | 26 psig à 73°F (23°C), 13 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16515130 | 1/2 po | 3/4 po | 50 pieds | 30 psig à 73°F (23°C), 15 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16525130 | 5/8 po | 7/8 po | 50 pieds | 26 psig à 73°F (23°C), 13 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16535130 | 3/4 po | 1 in | 50 pieds | 22 psig à 73°F (23°C), 11 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16545130 | 1 in | 1 1/4 po | 50 pieds | 18 psig à 73°F (23°C), 14 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16565110 | 1/8 po | 3/16 po | 50 pieds | 30 psig à 73°F (23°C), 15 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16575110 | 1/8 po | 1/4 po | 50 pieds | 50 psig à 73°F (23°C), 25 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16585110 | 3/16 po | 5/16 po | 50 pieds | 36 psig à 73°F (23°C), 18 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16595110 | 1/4 po | 3/8 po | 50 pieds | 30 psig à 73°F (23°C), 15 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16505120 | 1/4 po | 7/16 po | 50 pieds | 40 psig à 73°F (23°C), 20 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16515120 | 1/4 po | 1/2 po | 50 pieds | 46 psig à 73°F (23°C), 23 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16525120 | 5/16 po | 7/16 po | 50 pieds | 28 psig à 73°F (23°C), 14 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16535120 | 5/16 po | 1/2 po | 50 pieds | 36 psig à 73°F (23°C), 18 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16545120 | 5/16 po | 9/16 po | 50 pieds | 40 psig à 73°F (23°C), 20 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16555120 | 3/8 in. | 1/2 po | 50 pieds | 22 psig à 73°F (23°C), 11 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16565120 | 3/8 in. | 9/16 po | 50 pieds | 32 psig à 73°F (23°C), 16 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
| 16575120 | 3/8 in. | 5/8 po | 50 pieds | 40 psig à 73°F (23°C), 20 psig à 125°F (51°C) | 1 pièce |
-
151.76€
135.00€ / 1 pièces
Économisez 16.76€
11% de réduction
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Description
La tubulure en PVC transparent sans phthalate Thermo Scientific™ Nalgene™ est fabriquée à base de matériaux en résine de qualité supérieure et fonctionne comme une tubulure Nalgene 180 classique, mais est exempte de plastifiants DEHP et ortho-phthalates. Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65. Résiste au durcissement et à la décoloration causés par une large gamme de produits chimiques de laboratoire et ne confère pas d’odeur ou de goût, ce qui rend cette tubulure idéale pour une large gamme d’applications non médiales, en laboratoire, de recherche et pharmaceutiques.
- Cette tubulure transparente autoclavable de qualité laboratoire constitue la norme en matière de pureté et de qualité. Elle est fabriquée à base de résine et de plastifiants de la meilleure qualité
- Exempte de plastifiants ortho-phthalates
- Résiste au durcissement et à la décoloration par de nombreux produits chimiques. Offre une bonne stabilité dimensionnelle
- Équivaut à la tubulure Tygon™ E-3603
- Porte le marquage de conformité réglementaire et de diamètre interne à intervalles de 12 po pour faciliter l’identification et les mesures
- Dureté au duromètre Shore A, 60
- Ne confère pas d’odeur ni de goût
- Possibilité d’écrire dessus avec le marqueur Nalgene Lab
- Glisse facilement sur les raccords en verre et en plastique ; se bloque solidement
- Autoclavable/Transparente
Compliance
Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65
La taille 8701-0010 n’est pas imprimée.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme aux normes FDA CFR21 pour l’emballage des denrées alimentaires, USP VI, cytotoxicité, REACH, sans latex, RoHS et California Proposition 65 |
| Description | Tubulure en PVC sans phthalate |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 1/8 po |
| Matériau | PVC |
| Diamètre (impériale) externe | 1/4 po |
| Longueur totale (impériale) | 250 pieds |
| Épaisseur (impériale) | 1/16 po |
| Quantité d’emballage | 1 article de tubulure de 250 pi de long |
| Stérilité | Non stérile |
| Méthode de stérilisation | Autoclave, gaz, produit chimique |
| Couleur | Transparent |
| Dureté | 60 (Shore A) |
| Flexibilité | Rayon de courbure de 4 x dia. ext. |
| Pression maximale | 50 psig à 73°F (23°C), 25 psig à 125°F (51°C) |
| Niveau de vide | Très faible |
| Max. Operating Temperature (English) | 160°F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 71°C |
| Type de produit | Tubulure flexible |
| Afficher plus Afficher moins |
Non destinée à un usage médical.