Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de diagnostic en PEHD ambré opaque Nalgene™ avec bouchon : non stériles, dans un ensemble de plateaux
Code produit 30117595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
4 ml
8 ml
15 ml
Finition de col:
13-415 mm
20-415 mm
Conditionnement:
1328 pièces
1500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Finition de col unitSize
30117595 4 ml 13-415 mm 1328 pièces
10436283 8 ml 20-415 mm 1500 pièces
10446283 15 ml 20-415 mm 1500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30117595 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3220049125
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Stockez et expédiez des échantillons photosensibles de petit volume à l’aide de ces flacons de diagnostic, qui sont conditionnés par plateau pour une manipulation aisée. Ces flacons peuvent également être utilisés dans des kits de test et de nombreuses applications de petit volume.
Stockez et expédiez de petits volumes d’échantillons photosensibles grâce aux flacons de diagnostic en PEHD ambré opaque Thermo Scientific™ Nalgene™. La couleur ambrée opaque de ces flacons en polyéthylène haute densité, utilisés dans les kits d’essai et dans de nombreuses applications de petit volume, en fait la solution idéale pour le conditionnement des réactifs photosensibles. Les parois durables et uniformes sont résistantes aux fissures et aux perforations. Les flacons et bouchons sont conditionnés dans des plateaux rigides sous film plastique thermorétracté pour faciliter leur manipulation.
Caractéristiques :
  • Non stériles
  • En PEHD ambré opaque avec bouchon en PP ambré opaque, pour une excellente résistance aux produits chimiques
  • Étanches†
Informations de commande :
Les flacons sont conditionnés dans des plateaux sous film plastique thermorétracté. Les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
Garantie : 90 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0.125 oz, 4 ml
Capacité (métrique) 4 ml
Capacité (impériale) 200 ml (0.125 oz)
Couleur Ambré opaque
Diamètre (métrique) intérieur de col 8 mm
Matériau HDPE
Nbre par carton 1328
Nb par paquet 332
Stérilité Non stérile
Finition de col 13-415 mm
Certifications/Conformité Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière.
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 41 mm
Type de produit Flacon de diagnostic
Largeur (impériale) 0,62 in
Hauteur (impériale) 1,61 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 13-415 mm
Diamètre (métrique) 16 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.