Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Bouteille de validation PC certifiée propre
Code produit 16450601
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
20 ml
Conditionnement:
416 pièces
504 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
16450601 5 ml 416 pièces
16460601 20 ml 504 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16450601 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 38350005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flacon de validation propre certifié PC pour le stockage d'échantillons pharmaceutiques de grande valeur
  • Parfait pour le stockage de lots d’échantillons de produits pharmaceutiques coûteux pour le contrôle qualité
  • Ces bouteilles à petit volume sont moulées dans les mêmes matériaux que des récipients plus grands, mais exigent moins de réactifs onéreux pour réaliser les tests de validation.
  • Validé à USP 788
  • Résistant aux chocs
  • <5 UE/mL d'endotoxine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 ml
Capacité (impériale) 0,16 oz.
Couleur Concluant
À utiliser avec (application) Stockage et transport de liquide
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 416
Nb par paquet 52
Quantité 416/boîte
Stérilité Stériles
Poids (impériale) 9 lb
Certifications/Conformité USP 788
Type de produit Flacon de validation
Largeur (impériale) 12,5 in
Longueur (impériale) 12,5 in
Hauteur (impériale) 11 in
Taille du bouchon 20 mm
Autoclavable Non autoclavable