Learn More
Thermo Scientific™ Tubes à centrifuger Nalgene™ en PC à fond conique
Description
Effectuez des séparations cellulaires entières à l’aide des tubes à centrifuger à fond conique en PC Thermo Scientific™ Nalgene™, qui offrent une solidité et une clarté mécaniques exceptionnelles. Ces tubes en polycarbonate polyvalents peuvent être utilisés à la fois dans des centrifugeuses réfrigérées et non réfrigérées.
Caractéristiques :
- Fonds coniques concentrant les précipités dans une zone réduite pour faciliter l’isolement et la récupération
- Excellente clarté pour en vérifier visuellement le contenu
- Utilisables dans des centrifugeuses réfrigérées ou non réfrigérées jusqu’à 6 000 × g. Les tubes doivent être remplis au moins à 80 % de leur capacité pour des performances optimales
- Graduations intégrées persistant pendant toute la durée de vie du tube
- Autoclavable/gradué/transparent : les autoclavages à répétition réduiront la durée de vie des tubes en polycarbonate
Informations de commande :
Fournis sans bouchon ; bouchons à ajustement par friction disponibles. Pour des tubes de 15 ml, choisissez la référence DS3111-0017 ; pour des tubes de 50 ml, utilisez la référence DS3111-0029.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Polycarbonate |
| Nbre par carton | 100 |
| Nb par paquet | 10 |
| Stérilité | Non stérile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Conique |
| Longueur (métrique) | 134,1 mm |
| Forme du fond | Conique |
| Writing Area | Non |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.