Learn More
Thermo Scientific™ Flacon en PETG carré certifié platine Clean™ Biotainer™ Nalgene™
Code produit 16490621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
500 ml
1 l
2 l
Conditionnement:
100 pièces
20 pièces
35 pièces
70 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
16490621 125 ml 100 pièces
16480621 500 ml 70 pièces
16410631 1 l 35 pièces
16430631 2 l 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16490621 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CEN302542
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2410.00€
    1997.00€ / 100 pièces
    Économisez 413.00€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-01-2027
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Bouteilles idéales pour le stockage prolongé de matériaux sensibles au pH
  • Bouchons avec doublures en mousse de polyéthylène pour la garantie d’une parfaite étanchéité
  • Les produits sont lavés avec de l’eau USP pour injection
  • Manipulés dans des salles blanches de classe 5 avec des hottes d’emballage / d’inspection de classe 4 pour produire des produits à particules extrêmement faibles
  • Certifiés et testés pour contenir moins de 1/3 des particules autorisées conformément à la norme USP 788 pour limiter toute contamination particulaire éventuelle
  • Produits stériles et prêts à l’emploi avec un niveau garanti de stérilité de 10-6 à l’intérieur du récipient/bouchon
  • Inclut deux barrières stériles thermoscellées pour protéger le produit avant utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Couleur Concluant
Diamètre (impériale) 2 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,1 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Matériau PETG
Nbre par carton 100
Stérilité Stériles
Plage de températures (métrique) -40°C à 70°C
Poids (impériale) 14,35 lb
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 105 mm
Largeur (impériale) 12 po
Hauteur (impériale) 4,1 in
Taille du bouchon 38 mm
Diamètre (métrique) 52 mm
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 4,23 oz.
Forme Carré
Certifications/Conformité USP classe VI, non cytotoxique, USP <661>, apyrogène, FDA 21CFR 177.1315
Type de produit Flacon