Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Certified Clean Containers, 2000mL
Description
Évitez tout problème de fuite, de casse et de contamination radioactive dans les applications en salles blanches grâce aux flacons stériles certifiés sans particules en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™. Adaptés pour les applications pharmaceutiques et de biotechnologie nécessitant le traitement et le stockage de produits intermédiaires en vrac et de réactifs essentiels tels que les vaccins et les préparations thérapeutiques à base de protéines. Une alternative sûre pour votre laboratoire sans nuire à la précision.
- Ils offrent une excellente étanchéité aux gaz et assurent un pH très stable pour les solutions tamponnées.
- Les résines sont exemptes de composés d’origine animale.
- Stériles et inviolables, ils garantissent l’intégrité du produit avant utilisation.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2000 mL |
| Capacité (impériale) | 67,6 oz. |
| Diamètre (impériale) | 4,57 in |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,5 in |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 39 mm |
| Matériau | PETG |
| Nbre par carton | 12 |
| Nb par paquet | 1 |
| Stérilité | Stérile |
| Certifications/Conformité | Conformes aux normes USP de classe IV, à la pharmacopée européenne de toxicité anormale et aux tests physicochimiques USP 661. Fabriqués en salle blanche de classe 7 certifiée ISO 14644-1 Certifiés stériles (SAL 10-6), non cytotoxiques, apyrogènes et non hémolytiques. |
| Afficher plus |
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.