Learn More
Thermo Scientific™ Flacons propres certifiés en PETG Nalgene™
Code produit 10702107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1 L
2000 mL
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
48 pièces
72 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10702107 125 mL 48 pièces
11319704 30 mL 72 pièces
16420581 30 mL 72 pièces
16430581 60 mL 72 pièces
16440581 125 mL 48 pièces
16450581 250 mL 48 pièces
10126574 250 mL 48 pièces
16460581 500 mL 24 pièces
10289804 2000 mL 12 pièces
16480581 2000 mL 12 pièces
16470581 1 L 24 pièces
10310155 1 L 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10702107 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3820190125
Optimisez votre flux de travail de bioprocédés
Utilisez le code promo 27948
Afficher toutes les promotions
En stock
Évitez tout problème de fuite, de casse et de contamination radioactive dans les applications en salles blanches grâce aux flacons propres certifiés en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™.
Évitez tout problème de fuite, de casse et de contamination radioactive dans les applications en salles blanches grâce aux récipients transparents certifiés en PETG Thermo Scientific™ Nalgene™. Adaptés pour les applications pharmaceutiques et de biotechnologie nécessitant le traitement et le stockage de produits intermédiaires en vrac et de réactifs essentiels tels que les vaccins et les préparations thérapeutiques à base de protéines. Une alternative sûre pour votre laboratoire sans nuire à la précision.
À faibles taux de particules, certifiés par lot, ces récipients sont dotés d’une structure étanche† unique et sont adaptés au transport.
  • Ils offrent une excellente étanchéité aux gaz et assurent un pH très stable pour les solutions tamponnées.
  • Les résines sont exemptes de composés d’origine animale.
  • Stériles et inviolables, ils garantissent l’intégrité du produit avant utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 mL
Diamètre (impériale) 2,13 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,1 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
À utiliser avec (application) Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Matériau PETG
Nbre par carton 48/Cs.
Nb par paquet 6/Pk.
Stérilité Stérile
Plage de températures (métrique) -70°C to 70°C
Faible taux de particules USP <788> (Low particulate)
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 110 mm
Hauteur (impériale) 4,33 in
Taille du bouchon 38-430 mm
Diamètre (métrique) 54 mm
Autoclavable Non autoclavable
Étape du flux de travail Upstream media/buffer prep and storage. Upstream process solution storage. Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation.
Capacité (impériale) 4,2 oz.
Forme Carré
Certifications/Conformité Conformes aux normes USP de classe IV, à la pharmacopée européenne de toxicité anormale et aux tests physicochimiques USP 661. Fabriqués en salle blanche de classe 7 certifiée ISO 14644-1 Certifiés stériles (SAL 10-6), non cytotoxiques, apyrogènes et non hémolytiques.
Jetable Single-use
Type de produit Nettoyer le récipient
Afficher plus Afficher moins
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.