Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de sérum en PETG Nalgene™ avec filetage continu : non stériles, modules emballés sous film thermorétracté
Description
Évitez tout problème de fuite, de casse et de contamination grâce aux flacons de sérum non stériles Thermo Scientific™ Nalgene. Ils sont plus légers que le verre. Utilisez-les avec des bouchons doublés à filetage continu (disponibles séparément).
Caractéristiques :
- PETG
- Non cytotoxiques
- Apyrogènes
- Emballés dans des modules sous film thermorétracté sans plateau
- Conformes à la norme USP classe VI
- non stériles
- Étanches† avec des bouchons à filetage continu et revêtement Nalgene (disponibles séparément)
Informations de commande :
Les flacons de sérum sont conditionnés dans des modules conditionnés sous film plastique thermorétracté sans plateau. Commandez les bouchons séparément Réf. 312158).
Specifications
Specifications
| Description | Flacons à sérum |
| Diamètre (métrique) interne | 11 mm |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 22 mm |
| Matériau | PETG |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 5 ml |
| Nbre par carton | 1656 |
| Nb par paquet | 276 |
| Volume (impérial) | 1/6 oz |
| Show More |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.