Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de sérum en PETG Nalgene™ avec filetage continu : modules stériles sous film thermorétracté
BIOPHARMA
Code produit 10455123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1656 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10455123 5 ml 1656 pièces
10740005 10 ml -
10600334 20 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10455123 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3420320005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    932.00€
    847.00€ / 1656 pièces
    Économisez 85.00€
    9% de réduction
En stock
Évitez tout problème de fuite, de casse et de contamination grâce à ces flacons de sérum en PETG. Plus légers que ceux en verre, ils sont conçus pour être utilisés avec des bouchons à filetage continu et revêtement (disponibles séparément).
Utilisez les flacons à sérum en PETG Thermo Scientific™ Nalgene pour une protection garantie contre les fuites, la casse et la contamination. Ces flacons à sérum sont plus légers que ceux en verre et sont conçus pour être utilisés avec des bouchons à filetage continu avec revêtement (disponibles séparément).
Caractéristiques :
  • PETG
  • Non cytotoxiques
  • Apyrogènes
  • Emballés dans des modules sous film thermorétracté sans plateau
  • Conformes à la norme USP classe VI
  • Stérile à 10-6  SAL
  • Étanches† avec des bouchons à filetage continu et revêtement Nalgene (n° de cat. 342158)
Informations de commande :
Les flacons de sérum sont conditionnés dans des modules conditionnés sous film plastique thermorétracté sans plateau. Commandez les bouchons séparément Réf. 342158).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacons à sérum
Diamètre (métrique) interne 11 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 22 mm
Matériau PETG
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 5 ml
Nbre par carton 1656
Nb par paquet 276
Volume (impérial) 1/6 oz
Gamme de produits Nalgene
Volume (métrique) total 5 mL
Type de bouchon Bouchons revêtus à filetage continu (vendus séparément)
Quantité 1656 sachets, 276 boîtes
Taille du bouchon 20 / 415
À utiliser avec (équipement) Bouchon à filetage continu revêtu
Certifications/Conformité ISO 13485:2016
Hauteur (métrique) 44 mm
Type de produit Flacon de sérum