Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de sérum en PETG Nalgene™ avec filetage continu : modules stériles sous film thermorétracté
BIOPHARMA
Code produit 10600334
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1656 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10600334 20 ml -
10455123 5 ml 1656 pièces
10740005 10 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10600334 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3420320020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.00€
    436.00€ / 612 pièces
    Économisez 42.00€
    8% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Évitez tout problème de fuite, de casse et de contamination grâce à ces flacons de sérum en PETG. Plus légers que ceux en verre, ils sont conçus pour être utilisés avec des bouchons à filetage continu et revêtement (disponibles séparément).
Utilisez les flacons à sérum en PETG Thermo Scientific™ Nalgene pour une protection garantie contre les fuites, la casse et la contamination. Ces flacons à sérum sont plus légers que ceux en verre et sont conçus pour être utilisés avec des bouchons à filetage continu avec revêtement (disponibles séparément).
Caractéristiques :
  • PETG
  • Non cytotoxiques
  • Apyrogènes
  • Emballés dans des modules sous film thermorétracté sans plateau
  • Conformes à la norme USP classe VI
  • Stérile à 10-6  SAL
  • Étanches† avec des bouchons à filetage continu et revêtement Nalgene (n° de cat. 342158)
Informations de commande :
Les flacons de sérum sont conditionnés dans des modules conditionnés sous film plastique thermorétracté sans plateau. Commandez les bouchons séparément Réf. 342158).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacons à sérum
Diamètre (métrique) interne 11 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 30 mm
Matériau PETG
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 20 ml
Nbre par carton 612
Nb par paquet 153
Volume (impérial) 2/3 oz
Gamme de produits Nalgene
Volume (métrique) total 20 mL
Type de bouchon Bouchons revêtus à filetage continu (vendus séparément)
Quantité 612 sachets, 153 boîtes
Taille du bouchon 20 / 415
À utiliser avec (équipement) Bouchon à filetage continu revêtu
Certifications/Conformité ISO 13485:2016
Hauteur (métrique) 64 mm
Type de produit Flacon de sérum