Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de sérum en PETG Nalgene™ avec filetage continu : modules stériles sous film thermorétracté
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10740005
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
Conditionnement:
1656 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
10740005 10 ml -
10455123 5 ml 1656 pièces
10600334 20 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10740005 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3420320010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Évitez tout problème de fuite, de casse et de contamination grâce à ces flacons de sérum en PETG. Plus légers que ceux en verre, ils sont conçus pour être utilisés avec des bouchons à filetage continu et revêtement (disponibles séparément).
Utilisez les flacons à sérum en PETG Thermo Scientific™ Nalgene pour une protection garantie contre les fuites, la casse et la contamination. Ces flacons à sérum sont plus légers que ceux en verre et sont conçus pour être utilisés avec des bouchons à filetage continu avec revêtement (disponibles séparément).
Caractéristiques :
  • PETG
  • Non cytotoxiques
  • Apyrogènes
  • Emballés dans des modules sous film thermorétracté sans plateau
  • Conformes à la norme USP classe VI
  • Stérile à 10-6  SAL
  • Étanches† avec des bouchons à filetage continu et revêtement Nalgene (n° de cat. 342158)
Informations de commande :
Les flacons de sérum sont conditionnés dans des modules conditionnés sous film plastique thermorétracté sans plateau. Commandez les bouchons séparément Réf. 342158).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacons à sérum
Diamètre (métrique) interne 11 mm
Couleur transparent
Diamètre (métrique) externe 24 mm
Matériau PETG
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 10 ml
Nbre par carton 1260
Nb par paquet 252
Volume (impérial) 1/3 oz
Gamme de produits Nalgene
Volume (métrique) total 10 mL
Type de bouchon Bouchons revêtus à filetage continu (vendus séparément)
Quantité 1260 sachets, 252 boîtes
Taille du bouchon 20 / 415
À utiliser avec (équipement) Bouchon à filetage continu revêtu
Certifications/Conformité ISO 13485:2016
Hauteur (métrique) 54 mm
Type de produit Flacon de sérum
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.