Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à sérum en PETG Nalgene™, à sertir : modules stériles sous film thermorétracté
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10282473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
Conditionnement:
1260 pièces
1932 pièces
3451 pièces
612 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Taille du bouchon unitSize
10282473 3 ml 13 mm 3451 pièces
10292853 5 ml 20 mm 1932 pièces
10202863 10 ml 20 mm 1260 pièces
10632824 20 ml 20 mm 612 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10282473 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3420300003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00€
    1459.00€ / 3451 pièces
    Économisez 31.00€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Évitez tout problème de fuite, de casse et de contamination grâce aux flacons de sérum en PETG dotés d’une bague à sertir. Plus légers que ceux en verre, ces flacons sont conçus pour être utilisés avec des bouchons et des capsules.
Protection contre les fuites, les chocs et la contamination. Les flacons de sérum en PETG Thermo Scientific™ Nalgene avec finition sertie sont plus légers que les flacons en verre et sont conçus pour être utilisés avec des bouchons et des capsules.
Caractéristiques :
  • PETG
  • Non cytotoxiques
  • Apyrogènes
  • Emballés dans des modules sous film thermorétracté sans plateau
  • Conformes à la norme USP classe VI
  • Stérile à 10-6  SAL
Informations de commande :
Les flacons de sérum sont conditionnés dans des modules conditionnés sous film plastique thermorétracté sans plateau. Bouchons et capsules non inclus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacons à sérum
Diamètre (métrique) interne 7 mm
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 17 mm
Matériau PETG
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 3 ml
Nbre par carton 3451
Nb par paquet 493
Volume (impérial) 1/10 oz
Gamme de produits Nalgene
Volume (métrique) total 3 mL
Type de bouchon Bouchons et capsules (non inclus)
Quantité 3451 sachets, 493 boîtes
Taille du bouchon 13 mm
À utiliser avec (équipement) Bouchon, capuchon
Certifications/Conformité ISO 13485:2016
Hauteur (métrique) 37 mm
Type de produit Flacon de sérum
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.