Learn More
Thermo Scientific™ Racks pour boîtes de Petri et boîtes de bioanalyse autoclavables Nalgene™
Code produit 11349634
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
24/100mm
56/60mm
60/100mm
À utiliser avec (équipement):
2,36 po ( 60 mm ) plat
3,93 po ( 100mm ) plat
Autoclavable:
Autoclavable
Non autoclavable
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité À utiliser avec (équipement) Autoclavable Conditionnement
11349634 60/100mm 3,93 po ( 100mm ) plat Autoclavable 2 pièces
12704378 56/60mm 2,36 po ( 60 mm ) plat Non autoclavable 2 pièces
15292529 24/100mm 3,93 po ( 100mm ) plat Non autoclavable 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11349634 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 59200060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    390.00€
    361.00€ / 2 pièces
    Économisez 29.00€
    7% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Sécurisez le transport des boîtes en verre et en plastique avec ces racks pour boîtes de Pétri et boîtes pour dosage biologique.
Sécurisez le transport des boîtes en verre et en plastique avec les racks pour boîtes de Pétri et boîtes pour dosage biologique Nalgene™. Ne nécessitant qu’un assemblage simple, ces racks transparents offrent une visibilité latérale des contrôles de culture pendant l’incubation.
  • Les racks transparents offrent une visibilité latérale pour le contrôle des cultures pendant l’incubation
  • Montage simple nécessaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Transparent
Capacité 60/100mm
Matériau PC
À utiliser avec (équipement) 3,93 po ( 100mm ) plat
Nbre par carton 2
Nb par paquet 1
Type de produit Porte-boîtes de Pétri
Diamètre (métrique) interne 100 mm