Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing for Peristaltic Pumps
Code produit 15646398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille de la tubulure:
15
16
17
73
N° 25
Conditionnement:
1 pièce
25 pièces
7.60m
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de la tubulure Conditionnement
15646398 17 25 pièces
17425962 15 1 pièce
15102408 16 7.60m
31337385 N° 25 -
15656398 73 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15646398 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 86003017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    155.00€ / 25 pièces
    Économisez 34.00€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-12-2026
Assurez-vous des transferts de liquides systématiquement fiables et précis. Cette tubulure durable et de haute pureté est idéale pour les applications pharmaceutiques, de laboratoire et de bioprocédés de fabrication.
Assurez des transferts de liquide systématiquement fiables et précis grâce aux tubulures en silicone durci au platine et de qualité pharmaceutique Thermo Scientific™ Nalgene™.Cette tubulure translucide flexible, durable et de haute pureté est conçue pour une grande variété d’applications de transfert, notamment pharmaceutiques, de laboratoire et de fabrication de bioprocédés.
  • Sans goût, inodore, non cytotoxique, apyrogène et non hémolytique
  • Exempte de plastifiants contenant des phthalates ou de peroxydes susceptibles d’être entraînés dans les liquides transportés
  • La surface à faible liaison minimise l’absorption de protéines et de produits alimentaires
  • Autoclavable ; également stérilisable par irradiation gamma, processus chimique et oxyde d’éthylène.
  • Dureté mesurée au duromètre : Shore A, 50
  • Conforme aux normes sanitaires de la FDA, l’USDA, la pharmacopée des États-Unis classe VI, 24e édition et 3A
Informations de commande
Emballage double, en boîte de 25 pi (7,6 m)
Remarque :
Non destinée à un usage invasif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme USP<87> Cytotoxicité (méthodes de diffusion de gélose et d’élution MEM) ; USP<88> Classe VI ; USP<661>Tests physico-chimiques ; ISO10993-3 Mutagénicité bactérienne – AmesAssay ; ISO10993-4 hémolyse contact direct, EP 3.1.9 Elastomère de silicone f
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1/4 po
Matériau Silicone durci au platine
Longueur totale (impériale) 25 pieds
Taille de la tubulure 17
Couleur Translucide
Dureté 50 (Shore A)
Flexibilité Rayon de courbure de 4 x dia. ext.
Type de produit Tubulure flexible
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.