Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Pharma-Grade Platinum-Cured Silicone Tubing
Code produit 16368666
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,188 po
0,25 po
0,313 po
0,625 po
1/16 po
1/2 in.
1/4 po
1/8 po
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
Épaisseur (impériale):
0,0625 po
0,0938 po
0,125 po
1/16 po
1/32 po
3/32 in.
Conditionnement:
1 pièce
15.20m
15m
50 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Épaisseur (impériale) Conditionnement
16368666 3/8 in. 0,125 po 50 pièces
15328351 1/16 po 1/32 po 15m
15662639 1/8 po 1/16 po 15m
18028091 0,188 po 0,0625 po 15m
16585910 3/16 in. 3/32 in. 15m
16273582 1/4 po 1/16 po 1 pièce
15356391 0,25 po 0,0938 po 15m
15564776 0,313 po 0,0938 po 1 pièce
16565830 3/8 in. 3/32 in. 1 pièce
17774904 1/2 in. 0,125 po 1 pièce
18789349 0,625 po 0,125 po 15.20m
17732939 3/4 in. 0,125 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 16368666 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 86000140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    427.00€
    395.00€ / 50 pièces
    Économisez 32.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-10-2026
Assurez-vous des transferts de liquides systématiquement fiables et précis. Cette tubulure durable et hautement pure est idéale pour les applications pharmaceutiques, de laboratoire et de fabrication de bioprocédés.
Réalisez des transferts de liquides systématiquement fiables et précis avec les tubulures en silicone durci au platine de qualité pharmaceutique Thermo Scientific™ Nalgene™ pour pompes péristaltiques. Ces tubulures flexibles, durables, translucides et très pures sont conçues pour une large gamme de pompes et d’applications de transfert, notamment pharmaceutiques, de laboratoire et de fabrication de bioprocédés.
  • Sans goût, inodore, non cytotoxique et non hémolytique
  • Exempte de plastifiants contenant des phthalates ou de peroxydes susceptibles d’être entraînés dans les liquides transportés
  • Surface à faible adhérence pour minimiser l’absorption de protéines et de produits alimentaires
  • Autoclavable ; également stérilisable par irradiation gamma, processus chimique et oxyde d’éthylène.
  • Dureté mesurée au duromètre : Shore A, 50
Informations de commande
Conditionnement double dans des boîtes de 50 pi (15,2 m)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la cytotoxicité USP<87> (méthodes de diffusion sur gélose et d’élution MEM) ; USP<88> classe VI ; tests physico-chimiques USP<661> ; ISO10993-3 mutagénicité bactérienne – test d’Ames ; ISO10993-4 hémolyse par action directe, EP 3.1.9 élastomère de silicone f
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 3/8 in.
Diamètre (métrique) interne 9,5 mm
Matériau Silicone durci au platine
Diamètre (impériale) externe 5/8 in.
Diamètre (métrique) externe 15,8 mm
Longueur totale (impériale) 50 pi
Épaisseur (impériale) 0,125 po
Épaisseur (métrique) 3,2 mm
Couleur Translucide
Dureté 50 (Shore A)
Flexibilité Rayon de courbure 4 x dia. ext.
Pression maximale 14 psig à 73°F (23°C)
Type de produit Tubulure flexible
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.