Learn More
Thermo Scientific™ Coffrets de nettoyage pour pipettes Nalgene™
Code produit 15192283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
B
C
F
À utiliser avec:
Pipettes à : 16 po L ( 41cm )
Pipettes à : 24 po L ( 61cm)
pipettes jusqu'à 36 po L ( 81cm )
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions À utiliser avec Conditionnement
15192283 F pipettes jusqu'à 36 po L ( 81cm ) 1 pièce
10380621 B Pipettes à : 16 po L ( 41cm ) 1 pièce
10731421 C Pipettes à : 24 po L ( 61cm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15192283 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DS52500060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1970.00€
    1775.01€ / 1 pièces
    Économisez 194.99€
    9% de réduction
En stock
Trouvez tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer les pipettes dans ces ensembles d’équipements de nettoyage de pipettes, chacun étant conditionnés de manière pratique avec un panier, une cuve et un dispositif de nettoyage.
Les coffrets de nettoyage pour pipettes Thermo Scientific Nalgene comprennent tout le nécessaire pour le nettoyage des pipettes.
Nos produits sont plus légers que le verre et évitent tout problème de fuite, de casse et de contamination. Nous sommes fiers de proposer à votre laboratoire une alternative plus sûre qui ne sacrifie pas pour autant la précision dont vous avez besoin.
Caractéristiques :
  • Tous sont en polyéthylène haute densité résistant
  • Les composants sont également disponibles séparément, à l’exception de la taille F (vendue uniquement en tant que kit)
Inclut :
  • Un pot de pipette
  • Un panier
  • Un dispositif de lavage/rinçage de la taille indiquée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec pipettes jusqu'à 36 po L ( 81cm )
Hauteur (impériale) 36 po
Hauteur (métrique) 81 cm
Dimensions F
Description Kit de nettoyage de pipettes F
Matériau HDPE
Comprend
  • Un pot de pipette
  • Un panier
  • Un dispositif de lavage / rinçage de taille F