Learn More
Thermo Scientific™ Cuves pour pipettes Nalgene™, taille A
Description
Les cuves pour pipettes Thermo Scientific Nalgene servent au trempage et à la conservation des pipettes et de la verrerie de laboratoire.
Les cuves sont plus légères que le verre et évitent tout problème de fuite, de casse et de contamination. Elles constituent une alternative plus sûre sans pour autant perdre en précision.
- Le polyéthylène haute densité réticulé est chimiquement compatible à une exposition à long terme à la plupart des acides, bases, alcools et détergents.
- Les cuves peuvent être utilisées avec une solution d’acide sulfurique/dichromate si la concentration d’acide est inférieure ou égale à 60 %.
- La formule de solution de nettoyage recommandée indiquée sur l’étiquette de la cuve est efficace et dure plus longtemps que les solutions standard — ne mélangez pas cette solution dans la cuve.
- Correspondance entre le format des lettres du code et le format des lettres du code du panier pour un ajustement optimal.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec | pipettes jusqu’à 40.6 in L (16 cm) |
| Hauteur (impériale) | 27 po |
| Hauteur (métrique) | 68.6 cm |
| Dimensions | B |
| Description | Cuve pour pipettes XLPE E |
| Diamètre (impériale) | 6,5 po |
| Diamètre (métrique) | 16.5 cm |
| Conditions de stockage | Stockez la cuve dans un récipient, un évier ou un égouttoir suffisamment large pour conserver le contenu en cas de fuite |
| Nb par paquet | 1 |
| Nbre par carton | 6 |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.