Learn More
Thermo Scientific™ Cuves pour pipettes Nalgene™, taille A
Code produit 10567882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
51.4 cm
68.6 cm
91,4 cm
Dimensions:
B
C
À utiliser avec:
pipettes JUSQU'À 24 po L ( 61cm)
pipettes jusqu’à 20.3 in L (8 cm)
pipettes jusqu’à 40.6 in L (16 cm)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Dimensions À utiliser avec Conditionnement
10567882 91,4 cm C pipettes JUSQU'À 24 po L ( 61cm) 1 pièce
10420431 51.4 cm B pipettes jusqu’à 20.3 in L (8 cm) 1 pièce
10249210 68.6 cm B pipettes jusqu’à 40.6 in L (16 cm) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
  • Utilisation déconseillée avec l'acide sulfurique concentré.
  • Ne pas mélanger cette solution dans la cuve. Voir l’étiquette de la cuve pour connaître la formule conseillée.
Code produit 10567882 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 52420060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    508.00€
    388.01€ / 1 pièces
    Économisez 119.99€
    23% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 12-01-2027
  • Utilisation déconseillée avec l'acide sulfurique concentré.
  • Ne pas mélanger cette solution dans la cuve. Voir l’étiquette de la cuve pour connaître la formule conseillée.
Les cuves pour pipettes Thermo Scientific Nalgene servent au trempage et à la conservation des pipettes et de la verrerie de laboratoire.
Les cuves pour pipettes Thermo Scientific Nalgene servent au trempage et à la conservation des pipettes et de la verrerie de laboratoire.
Les cuves sont plus légères que le verre et évitent tout problème de fuite, de casse et de contamination. Elles constituent une alternative plus sûre sans pour autant perdre en précision.
  • Le polyéthylène haute densité réticulé est chimiquement compatible à une exposition à long terme à la plupart des acides, bases, alcools et détergents.
  • Les cuves peuvent être utilisées avec une solution d’acide sulfurique/dichromate si la concentration d’acide est inférieure ou égale à 60 %.
  • La formule de solution de nettoyage recommandée indiquée sur l’étiquette de la cuve est efficace et dure plus longtemps que les solutions standard — ne mélangez pas cette solution dans la cuve.
  • Correspondance entre le format des lettres du code et le format des lettres du code du panier pour un ajustement optimal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec pipettes JUSQU'À 24 po L ( 61cm)
Hauteur (impériale) 36 po
Hauteur (métrique) 91,4 cm
Dimensions C
Description Cuve pour pipettes XLPE F
Diamètre (impériale) 6,875 po
Diamètre (métrique) 17.5cm
Conditions de stockage Stockez la cuve dans un récipient, un évier ou un égouttoir suffisamment large pour conserver le contenu en cas de fuite