Learn More
Thermo Scientific™ Éprouvettes graduées économiques en plastique Nalgene™
Description
Les éprouvettes en PMP économiques Thermo Scientific™ Nalgene sont translucides et offrent une bonne résistance aux produits chimiques et aux chocs.
Elles sont pourvues d'un large bec verseur qui facilite la distribution des liquides et de graduations moulées inaltérables et faciles à lire.
- Transparentes, incassables et non mouillantes
- Économiques et recyclables ; Conçues pour un usage unique
- Sans ménisque susceptible de gêner la lecture pour des mesures exactes
- Bonne résistance à la température jusqu’à 135°C (275°F)
- Large base ronde nervurée plus solide et stable empêchant l’éprouvette de tomber ou de s’incliner
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | PMP (polyméthylpentène) |
| Étalonnage | Pour contenir |
| Diamètre (impériale) | 0,91 po |
| Diamètre (métrique) | 23,1 mm |
| Quantité | 1/Pk., 18/Cs. |
| Graduations | 1 ml |
| Forme | Rond |
| À utiliser avec (application) | Laboratoires |
| Base Type | Rond |
| Afficher plus |