Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes et bouteilles Biotainer™ en polycarbonate Nalgene™
Code produit 10592498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
20 ml
125 ml
1 l
2 l
5 l
10 l
20 l
Forme:
Carré
Carré avec poignée
Rond
Taille du bouchon:
20 mm
38 mm
48 mm
Conditionnement:
2 pièces
20 pièces
3 pièces
35 pièces
50 pièces
500 pièces
6 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Forme Taille du bouchon Conditionnement
10592498 125 ml Carré 38 mm 50 pièces
10778658 5 ml Rond 20 mm -
12438887 20 ml Rond 20 mm 500 pièces
10084597 1 l Carré 48 mm 35 pièces
10432478 2 l Carré 48 mm 20 pièces
11724733 5 l Carré 48 mm 6 pièces
15941621 5 l Carré avec poignée 48 mm 6 pièces
10309347 5 l Carré avec poignée 48 mm 6 pièces
11859570 10 l Carré 48 mm 2 pièces
15951621 10 l Carré avec poignée 48 mm 2 pièces
10738658 10 l Carré avec poignée 48 mm 2 pièces
10770160 20 l Carré 48 mm 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 10592498 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 303042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    938.95€
    650.00€ / 50 pièces
    Économisez 288.95€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduisez le risque de transfert de contamination et éliminez les coûts de nettoyage, de stérilisation et des validations correspondantes. Utilisez les flacons et bonbonnes stériles et prêts à l’emploi Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ spécialement conçus pour les fabricants de produits pharmaceutiques et biologiques. Parfaits pour la congélation.
  • Leur structure en PC durable, translucide garantit l’intégrité de vos échantillons.
  • Les bouchons sont dotés d’un joint en silicone pour une parfaite étanchéité†
  • Des options de personnalisation sont disponibles pour les applications de transfert de liquide.
  • Fournis avec une importante documentation pour la validation.
  • Adaptés pour le stockage dans des conditions comprises entre -100°C et +100°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 125 ml
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) intérieur de col 1,06 po
Diamètre (métrique) intérieur de col 38 mm
À utiliser avec (application) Congélation, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 50/Cs.
Nb par paquet 5/Pk.
Stérilité Stérile
Plage de températures (métrique) -100°C to 100°C
Matériau de revêtement Silicone
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 104,6 mm
Hauteur (impériale) 4,1 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38 mm
Diamètre (métrique) 52,1 mm
Autoclavable Non autoclavable
Étape du flux de travail Upstream process solution storage. Upstream Validation
Capacité (impériale) 4,2 oz.
Forme Carré
Certifications/Conformité USP classe VI, non toxique, USP <661>, apyrogène
Jetable Single-use
Type de produit Storage Bottle
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Remarque : Ne pas utiliser sur des plaques chauffantes