Learn More
Thermo Scientific™ Bouteilles à centrifuger en polycarbonate Nalgene™
Description
Traitez de grands volumes de récolte de cellules, de pelletisation et de purification de protéines grâce aux flacons à centrifuger en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene™, qui s’associent parfaitement aux rotors en fibre de carbone Thermo Scientific™ Fiberlite™. Moulés dans du polycarbonate transparent, ces flacons translucides sont autoclavables et offrent une excellente résistance mécanique.
Moulés dans du polycarbonate transparent qui facilite la visualisation des échantillons, ces flacons sont parfaits pour une centrifugation à basse vitesse d’échantillons biologiques et chimiques.
- Pour une garantie d’étanchéité† supplémentaire à vitesse maximale ou en cas de centrifugation de matières dangereuses, utilisez-les avec des bouchons hermétiques en polypropylène ; disponibles pour des flacons de 250 ml (DS3131-0038) et 1 000 ml (DS3132-0063)
- Les numéros 3122-1010 conçue pour une utilisation avec des rotors IEC
- Pour une performance optimale, les flacons doivent être remplis au moins à 80 % de leur capacité totale
Informations de commande :
Lors de la rotation d’un flacon de 250 ml dans un rotor Thermo Scientific Sorvall GSA, l’utilisation de l’adaptateur pour flacon à centrifuger Nalgene (DS3125-0250) est nécessaire. Les numéros 3122-1010 conçue pour une utilisation avec des rotors IEC.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Capacité (impériale) | 33,81 oz. |
| Couleur | Transparent |
| Description | Pour rotors CEI |
| Matériau | polycarbonate |
| Nbre par carton | 16 |
| Nb par paquet | 4 |
| Capacité nominale | 1 000 ml |
| Graduated | Non |
| Force max. | 7100 x g |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.