Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs/coussins pour flacon à centrifuger Nalgene™
Code produit 10788851
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
4
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Conditionnement
10788851 4 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10788851 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DS31260175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.25€
    61.10€ / 4 pièces
    Économisez 18.15€
    22% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Adapter les flacons de centrifugeuse Thermo Scientific™ Nalgene™, nº de catalogue 3143, 3144 et 3145 pour une utilisation dans une centrifugeuse à fond équipée de cet adaptateur.
Pour la centrifugation des flacons à centrifuger Thermo Scientific Nalgene à fond conique aux nº de réf. : 3143, 3144, 3145.
Nécessaires au bon ajustement et fonctionnement des flacons dans les rotors Sorvall GSA.
À utiliser avec des flacons de centrifugeuse en copolymère de polypropylène Nalgene 3143-0175, des flacons de centrifugeuse coniques en polycarbonate 3144-0175 et des flacons de centrifugeuse coniques en polystyrène 3145-0175.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Adapter
Matériau Polycarbonate
Description Adaptateur pour flacon à centrifuger à fond conique
Couleur Blanc
Nb par paquet 4