Learn More
Thermo Scientific™ Récipient de culture avec ouvertures en polycarbonate Nalgene™
Code produit 10771582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10771582 12 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10771582 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26000012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.33€
    329.00€ / 1 pièces
    Économisez 142.33€
    30% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Accédez plus facilement à vos cultures en suspension avec des récipients de culture en polycarbonate Nalgene™ à quatre ouvertures. Ils sont économiques, légers et incassables.
Accédez plus facilement à vos cultures en suspension grâce à un récipient de culture en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene™ à quatre ouvertures. Économique, léger et incassable, il est moulé à partir de polycarbonate transparent pour une visualisation aisée de vos cultures.
  • Gradué par incréments de 0,5 L de 3 à 12 L
  • À utiliser avec les mélangeurs verticaux et les assemblages inférieurs pour un mélange de haut en bas
  • Des accessoires pour ouvertures sont disponibles. Ces ouvertures sont compatibles avec tous les bouchons Nalgene de taille 38-430
  • Non cytotoxiques
  • Autoclavables et conformes à la norme USP classe VI
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Taille du bouchon 38-430
Capacité (métrique) 12 L
Matériau Polystyrène
Plage de graduations 3 à 12 L
Graduations 500 ml
Nbre par carton 2
Nb par paquet 1
Revêtement de surface Néant
Autoclavable Autoclavable
Graduated Oui