Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, End Cap
Product Code. 10090282
Change view
Click to view available options
Quantité:
Case of 4
Unit Size:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10090282 Case of 4 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10090282 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 26882075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.80€
    34.70€ / 4 pièces
    Économisez 2.10€
    5% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 24-02-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
S’utilise avec : Bonbonne Nalgene 2630 et 2261
Ouvertures sanitaires pour un remplissage et une distribution faciles. Bouchons Thermo Scientific™ Nalgene™ en polycarbonate ou en polypropylène conçus pour assurer des opérations. Les bouchons peuvent aussi être fixés avec sûreté sur des brides sanitaires de 3 in. po pour les applications nécessitant l’utilisation de bonbonnes sanitaires Nalgene™.
  • Autoclavable
  • Compatibles avec les bonbonnes sanitaires Nalgene (réf. n° 2630 et 2261)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Deux ports sanitaires de 0.75 po (19 mm), en PC
Diamètre (impériale) Tube interne 0.75 in
Diamètre (métrique) Tube interne 19 mm
À utiliser avec (équipement) Bonbonne Nalgene 2630 et 2261
Matériau PC
Nbre par carton 4/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Bouchons
Quantité Case of 4