Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de type Erlenmeyer en polycarbonate Nalgene™
Description
Les flacons de type Erlenmeyer en polycarbonate Thermo Scientific Nalgene sont indiqués pour la préparation et le stockage des milieux de culture.
Plus surs que les flacons en verre, ils s'utilisent avec des agitateurs.
- Graduation en relief facilitant l'évaluation des niveaux de liquide
- Les bouchons à vis en polypropylène étanches, non contaminants protègent le contenu.
- Autoclavables / Transparents / Gradués
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 4 oz |
| Description | Erlenmeyer avec fermeture à vis , 125 ml |
| Capacité (métrique) | 125 ml |
| Matériau | PC |
| Nbre par carton | 24 |
| Nb par paquet | 6 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Non |
| Graduated | Oui |
| Mouth Style | Étroit |
| Afficher plus |