Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Fernbach Culture Flask
Code produit 11395614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2800 ml
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11395614 2800 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11395614 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 41052800
Optimisez votre flux de travail de bioprocédés
Utilisez le code promo 27948
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Augmentez l’aération pour une meilleure croissance de la culture dans les milieux liquides grâce à la vaste surface de ces flacons de culture Nalgene Fernbach.
Augmentez l’aération pour une meilleure croissance de la culture dans les milieux liquides grâce à la vaste surface de ces flacons de culture Fernbach en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene™. Fabriqué en polycarbonate durable et transparent.
Flacon de culture Fernbach 2,8L
• Polycarbonate transparent comme le verre
• Compatible bouchon taille 13, φ 68 x 58mm
• Flacon Fernbach
• Le lot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Accessoire de remplissage Corning™ CellSTACK™
Diamètre (métrique) de la base 20,3 cm
Diamètre (métrique) intérieur de col 56.6 mm
Diamètre (métrique) externe du col With lip: 72.9 mm; Below lip: 68.3 mm
Capacité (métrique) 2800 ml
Matériau Polystyrène
Hauteur (impériale) 9 in
Hauteur (métrique) 22,9 cm
Nbre par carton Case of 4
Nb par paquet 1
Revêtement de surface Néant
Afficher plus Afficher moins
† Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.