Learn More
Thermo Scientific™ Racks Nalgene™ pour tubes à essai à usage général en PC
GREENER_CHOICE
Code produit 11355694
Modifier l'affichage
Click to view available options
Array:
3 x 8
4 x 10
À utiliser avec (équipement):
Tubes 13-16 mm
Tubes 16-20 mm
Tubes 25-30 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Array À utiliser avec (équipement) unitSize
11355694 3 x 8 Tubes 25-30 mm 1 pièce
10707771 4 x 10 Tubes 13-16 mm 1 pièce
10758871 4 x 10 Tubes 16-20 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11355694 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 59290030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.04€
    72.75€ / 1 pièces
    Économisez 21.29€
    22% de réduction
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Organisez et stockez des tubes à essai dans ces portoirs pour tubes à essai pratiques dotés de poignées pour un transport facile ; les portoirs comportent des chiffres et des lettres moulés qui permettent d’identifier les tubes.
Organisez et stockez les tubes à essai à l’aide des racks pour tubes à essai à usage général en polycarbonate Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces racks sont disponibles avec des poignées pour faciliter le transport. Lorsqu’ils sont vides, ils peuvent être empilés avec d’autres racks de même longueur. Les orifices sont repérés par des chiffres et des lettres moulés pour une identification aisée des tubes.
  • Densité relative plus élevée que l’eau leur permettant de rester immergés dans le bain-marie et de ne pas flotter
  • Autoclavables (réduira la résistance dans le temps)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Portoir pour tubes à essai PC 30 mm
Autoclavable Autoclavable
Couleur Transparent
Capacité Tubes (25 à 30 mm)
Matériau PC
Positions 24
Forme Rectangle
Empilables Oui
À utiliser avec (équipement) Tubes 25-30 mm
Nbre par carton 4
Nb par paquet 1
Longueur (métrique) 32 cm
Longueur (impériale) 12.5 in
Largeur (impériale) 4.5 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 30 mm
Type de produit Rack pour tubes à essai
Diamètre (métrique) interne 30 mm
Array 3 x 8
Largeur (métrique) 11,5 cm
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :
toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.