Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate, Validation Bottle
Code produit 10601912
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
250mL
2L
Conditionnement:
12 pièces
30 pièces
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10601912 250mL 6 pièces
10424642 30 mL 30 pièces
10297372 2L 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10601912 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DS21270250
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Effectuez des tests de validation ; autoclavable ; matériau du bouchon : PP ; couleur : Blanc (translucide)
Les bouteilles de validation Thermo Scientific Nalgene sont utilisées pour le stockage de lots d'échantillons de produits pharmaceutiques coûteux pour le contrôle qualité
Ces bouteilles à petit volume sont moulées dans le même matériau que les bonbonnes plus grandes, en exigeant moins de réactifs onéreux pour réaliser les tests de validation.
  • Construction en polycarbonate durable
  • Permet de réaliser une validation pratique de la compatibilité des matériaux Autoclavable Transparent
Bouchon à visser en polypropylène blanc avec joint d’étanchéité en TPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 8 oz
Capacité (métrique) 250mL
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53Bmm
Couleur Blanc (translucide)
Diamètre (métrique) intérieur de col 45mm
Diamètre (métrique) externe 74mm
À utiliser avec (application) Effectuer des tests de validation
Hauteur (métrique) avec bouchon 135mm
Matériau PC
Mouth Style Large
Nbre par carton 6/Cs.
Nb par paquet 6 Pk.
Type de produit Flacon de validation