Learn More
Thermo Scientific™ Cloches de rechange pour cloche à vide en polyéthérimide Nalgene™
Code produit 10000591
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
254 mm
305 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
10000591 254 mm 1 pièce
10719041 305 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Ne pas passer les cloches à vide à l’autoclave si elles sont utilisées pour des applications sous vide. Ne pas les utiliser avec des hydrocarbures halogénés insaturés.
Code produit 10000591 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DS53200910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    315.00€
    287.00€ / 1 pièces
    Économisez 28.00€
    8% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Ne pas passer les cloches à vide à l’autoclave si elles sont utilisées pour des applications sous vide. Ne pas les utiliser avec des hydrocarbures halogénés insaturés.
Effectuez des applications exigeantes avec ces cuves à vide de rechange résistantes aux produits chimiques moins lourdes que le verre avec une couleur ambre chaude.
Effectuez des applications exigeantes avec les cuves à vide de rechange Thermo Scientific™ Nalgene™ résistantes aux produits chimiques. Ces cuves sont moins lourdes que le verre et ont une couleur ambre chaude.
Caractéristiques :
  • Identique aux cuves incluses avec les références n° 5305-0910 et 5305-1212
  • Plus facile à manipuler que le verre, ne casse pas, ne s’ébrèche pas et ne vole pas en éclats
  • Transparent
Informations de commande :
Cuve uniquement ; la plaque et les joints doivent être commandés séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de bouchon Brim Cap
À utiliser avec (équipement) Chambre à vide Nalgene™
Capacité (impériale) 2,625 gal
Capacité (métrique) 8.3L
Couleur Ambré transparent
Diamètre (impériale) 8,75 in
Diamètre (métrique) 222 mm
Hauteur (impériale) 10 in
Hauteur (métrique) 254 mm
Matériau Polyéthérimide
Type Pots de rechange à vide ; 2.13 gal . ( 8.3L )