Learn More
Thermo Scientific™ Feuilles en polyoléfine™ Nalgene™
Code produit 11324555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
8,5 x 11 in
Conditionnement:
300 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
11324555 8,5 x 11 in 300 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11324555 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 63049811
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    629.00€
    516.75€ / 300 pièces
    Économisez 112.25€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Les feuilles en polyoléfine Thermo Scientific Nalgene résistent à l’eau salée, à la boue et aux produits chimiques.
Les feuilles en polyoléfine Thermo Scientific Nalgene résistent à l’eau salée, à la boue et aux produits chimiques.
Ces feuilles en polyoléfine ne se déchirent pas, ne s’étirent pas et ne rétrécissent pas. Elles résistent à bon nombre de solvants et sont compatibles avec divers types d’encres : laser, jet d’encre, photocopieuse, marqueurs, stylos à bille, gels et marqueurs techniques.
  • Résistent aux UV, au vieillissement, à la décomposition et aux moisissures. Ne se déchirent pas, ne s’usent pas, ne gondolent pas, ne se décolorent pas.
  • Peuvent être roulées ou pliées sans se fissurer.
  • Restent flexibles à des températures très froides.
  • Peuvent être perforées pour être utilisées dans des classeurs à 3 anneaux.
  • Découpage en étiquettes pour accompagner des produits chimiques humides ou secs et des échantillons biologiques conservés dans du formol.
  • Dimensions : ×in. 22 × 28 cm
Disponibles en paquets de 100 feuilles ou en boîtes de 500 feuilles (5 paquets).Ne sont pas destinées à être utilisées avec des photocopieuses. Non compatibles avec les crayons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polyoléfine
Réglé Grille
Width (English) Page 11 in
Longueur (impériale) de page 8,5 po
Description Polypaper™ laser non-revêtu de 21,6 x 27,9 cm
Dimensions (L x l) 8,5 x 11 in
Longueur (métrique) de page 216 mm
Largeur (métrique) de page 279 mm
Type de grille 6 mm (0,25 in)
Quantité 300