Learn More
Thermo Scientific™ Système d’étiquetage personnalisé Right-to-Know Nalgene™, étiquettes en polyoléfine
Description
Le système d’étiquetage sur mesure Droit à l’information en PolyPaper Thermo Scientific Nalgene permet de créer des étiquettes d’identification des produits chimiques et de leurs propriétés.
Ce système d’étiquetage sur mesure comprend des adhésifs autocollants et des étiquettes vierges à personnaliser.
Caractéristiques :
- Superposition fournie pour protéger l’étiquette contre tout contact chimique
- Instructions complètes fournies dans chaque boîte
- Les autocollants de symboles de danger sont conformes au GHS
Specifications
Specifications
| Description | Système d’étiquettes Right-To-Know personnalisées |
| Couleur | Assortiment |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Polyoléfine |
| Nbre par carton | 150 |
| Nb par paquet | 25 |
| Largeur (impériale) | 5 po |
| Largeur (métrique) | 127 mm |
| Hauteur (impériale) | 3 po |
| Hauteur (métrique) | 76.2 mm |