Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy with 3 in. Sanitary Neck
Code produit 10411222
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
20 L
50 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10411222 10 L 1 pièce
10245831 20 L 1 pièce
10173921 50 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10411222 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26300010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Réalisez des échantillonnages ou des transferts de fluides aseptiques dans le cadre de vos applications biopharmaceutiques ; Autoclavable ; Couleur : Blanc
Effectuez un transfert de liquide aseptique ou un échantillonnage dans les applications biopharmaceutiques avec bonbonnes sanitaires en polypropylène avec col sanitaire de 3 in. Thermo Scientific™ Nalgene™. La soudure du col sanitaire de la bonbonne est facile à nettoyer sans pas de vis.
  • Polyvalentes avec bride sanitaire tri-clover de 3 po
  • La conception sanitaire offre moins de surface susceptible d’être contaminée
  • Autoclavables/Étanches†
† Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 L
Taille du bouchon 3 po
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 250 mm
À utiliser avec (application) Effectuer un transfert de liquide aseptique ou un échantillonnage dans les applications biopharmaceutiques, Storage, Transportation ​
Hauteur (métrique) avec bouchon 353 mm
Comprend Poignées
Matériau PP
Type de goulot 3 in. Sanitary Neck Design
Nbre par carton 1 Ea.
Type de produit Bonbonne sanitaire
Stérilité Non-sterile
Étape du flux de travail Upstream media/buffer prep and storage
Afficher plus Afficher moins
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.