Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Carboy with Sanitary Flange
Code produit 10634402
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
20 l
50 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10634402 10 l 1 pièce
10162871 20 l 1 pièce
10460333 50 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10634402 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26400020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    620.00€
    586.00€ / 1 pièces
    Économisez 34.00€
    5% de réduction
Expédition estimée: 16-02-2027
S’utilise avec : Fournir des réservoirs à des systèmes tels que des fermenteurs ou des colonnes de chromatographie ; Autoclavable ; matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Blanc
Utilisez les bonbonnes autoclavables en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ avec brides sanitaires 1,5 in. comme ports de distribution ou avec un raccordement sécurisé pour réservoirs d’alimentation des systèmes tels que des colonnes de chromatographie ou fermenteurs.
Principales caractéristiques :
  • Poignées moulées facilitant le transport des récipients
  • Graduations moulées de 1 gal et de 5 l
  • USPVI / Autoclavables / Graduées / Étanches†
Inclus :
Bouchon de taille 83B ; compatible avec les bouchons en caoutchouc n° 13,5.
Remarque : 
Suivre les instructions d’autoclavage fournies avec le produit pour un fonctionnement dans les règles.
Garantie : 90 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 l
Certifications/Conformité USP classe VI, non cytotoxique
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 83 B
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 250 mm
À utiliser avec (application) Réservoirs d’alimentation des systèmes tels que des colonnes de chromatographie ou fermenteurs., Storage, Transportation ​
Graduations Gradué pour une contenance en litres et en gallons
Comprend Poignées moulées 1-1/2 po, port de distribution sanitaire sécurisé et non fileté
Matériau PP
Type de produit Bonbonne avec bride sanitaire
Stérilité Non-sterile
Volume (impériale) jusqu’au rebord 3 gal
Volume (métrique) jusqu’au rebord 12 l
Étape du flux de travail Upstream media/buffer prep and storage
Afficher plus Afficher moins
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.