Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes autoclavables en polypropylène Nalgene™ avec robinet, 10 l
Description
Les bonbonnes autoclavables avec robinets Thermo Scientific Nalgene présentent une excellente résistance aux produits chimiques et sont destinées à recevoir de l’eau distillée et des milieux de culture.
Destinées au stockage et à la distribution de solutions et de milieux, elles présentent une bonne résistance aux produits chimiques et peuvent être passées en autoclave.
Caractéristiques :
- Graduations moulées, incréments de 1 gal et 5 L pour une distribution facilitée
- Grandes anses intégrales pour soulever confortablement la bonbonne
- Idéales pour le stockage et la distribution de solutions et de milieux de culture et peuvent être autoclavées avant le remplissage afin d’éviter la croissance bactérienne
- Le bossage moulé du robinet confère robustesse et résistance aux fuites
- Autoclavables / Graduées / Étanches†
Inclut :
Bouchon à visser en polypropylène
Remarque :
- Ces récipients peuvent être utilisés pour un stockage à long terme mais l’exposition directe aux UV est déconseillée.
- Leur col est compatible avec un bouchon en caoutchouc N 13,5.
- Système de fermeture du robinet inclus.
- Suivez les instructions pour la notice du produit afin de vérifier le bon fonctionnement de l’autoclavage.
- L’adaptateur de tubulures n’est pas autoclavable
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacité (impériale) | 13 gal |
| Capacité (métrique) | 50 l |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Taille du bouchon | 83B |
| Couleur | Blanc (opaque) |
| Description | Bonbonne Carboy autoclavable avec robinet |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 64 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 379 mm |
| À utiliser avec (application) | Stockage sur le long terme, et distribution de solutions et de milieux |
| Afficher plus |
† Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supportés une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.