Learn More
Thermo Scientific™ Bonbonnes autoclavables avec embout à la base Nalgene™
GREENER_CHOICE
Code produit 10550363
Change view
Click to view available options
:
Capacité : 5,25 gal (20 L)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10550363 Capacité : 5,25 gal (20 L)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Désengager complètement le filetage ou retirer le bouchon avant tout passage en autoclave. Non recommandé pour des matières dangereuses.
Code produit 10550363 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 23010050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Désengager complètement le filetage ou retirer le bouchon avant tout passage en autoclave. Non recommandé pour des matières dangereuses.
S’utilise avec : Pour une utilisation avec de l’eau distillée et des milieux de culture ; Autoclavable ; matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Blanc
Assurez un drainage plus complet grâce au débit faible des bonbonnes en polypropylène autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™ avec tubulure inférieure, excellentes pour l’eau distillée et les milieux de culture.
Caractéristiques :
  • Tubulures à la base moulées en une seule pièce avec flacon
  • Poignées moulées facilitant le transport des récipients
  • Graduations moulées par incréments de 1 gal et 5 L
  • Leur col est compatible avec un bouchon en caoutchouc N 13,5
  • Autoclavables / gradués / étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec les bouchons Nalgene fournis
Informations de commande :
Les deux tailles acceptent une tubulure de 0,5 po Diam. interne Tubulure (1,3 cm) – non incluse
Inclut :
Bouchon à vis en polypropylène blanc avec joint d’étanchéité en TPE
Remarque :
Il est recommandé d’utiliser un collier de serrage lors du raccordement de la tubulure afin de garantir une bonne fixation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 5,3 gal.
Capacité (métrique) 20L
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 83B
Couleur Blanc
Description Bonbonne autoclavable avec tubulure à la base
Diamètre (métrique) intérieur de col 64mm
Diamètre (métrique) externe 281mm
À utiliser avec (application) À utiliser avec de l’eau distillée et des milieux de culture.
Graduations Graduations moulées par incréments de 1 gal et de 5 l
Hauteur (métrique) avec bouchon 528mm
Comprend Poignées moulées
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 4/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Bonbonne avec tubulure
Afficher plus Afficher moins
† Le terme étanche s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant deux 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.