Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, End Cap
Description
Ouvertures sanitaires pour un remplissage et une distribution faciles. Bouchons Thermo Scientific™ Nalgene™ en polycarbonate ou en polypropylène conçues pour assurer des opérations. Les bouchons peuvent être fixés avec sûreté sur des brides sanitaires de 3 in. pour les applications nécessitant l’utilisation de bonbonnes sanitaires Nalgene™.
- Autoclavables
- Compatibles avec les bonbonnes sanitaires Nalgene (n° de cat. 2630 et 2261)
Spécification
Spécification
| Description | Deux ports sanitaires de 0.75 po (19 mm), en PP |
| Diamètre (impériale) Tube interne | 0.75 in |
| Diamètre (métrique) Tube interne | 19 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Bonbonnes sanitaires Nalgene |
| Matériau | Polypropylène |
| Nbre par carton | 4/Cs. |
| Nb par paquet | 1 Ea. |
| Type de produit | Bouchons |