Learn More
Thermo Scientific™ Cuve pneumatique en PP Nalgene™
Description
Légère et antirouille, cette cuve ne possède aucun angle tranchant ni pièces détachées susceptibles de se perdre.
- Bords évasés pour l’empilage
- Le pont supporte quatre bouteilles à large ouverture de 8,5 oz. Bouteilles (250 ml)
- Passage des tuyaux de gaz à travers une boucle pour éviter toute infiltration de liquide dans la ligne de gaz.
- Les raccords d'entrée et de sortie de liquide acceptent 0,25 ID x 0,38 in D.E. Tube (6,4 x 9,5 mm)
- Dimensions : 12,25 in L x 6,75 in l x 3 in H (31 x 17 x 7,6 cm)
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | 31 x 17 x 7.6 cm (12.25 x 6.75 x 3 in) |
| Hauteur (métrique) | 7,6cm |
| Longueur (métrique) | 31 cm |
| Matériau | Polypropylène |
| Type | Bac à plateau pneumatique |
| Largeur (métrique) | 17 cm |
| Longueur (impériale) | 12.25 in |
| Hauteur (impériale) | 3 in |
| Forme | Rectangulaires |
| Largeur (impériale) | 6.75 in |