Learn More
Thermo Scientific™ Ampoule à décanter Nalgene™ en polypropylène, avec robinet d'arrêt et corps en Téflon™ TFE et bouchon à visser en polypropylène
Description
Les ampoules à décanter Thermo Scientific™ Nalgene et leurs bouchons à visser sont chimiquement inertes, translucides et autoclavables.
Le robinet d'arrêt en TFE offre une excellente résistance aux produits chimiques, est étanche et ne requiert aucune lubrification. Doit être désinfecté chimiquement.
Caractéristiques :
- Les lignes de séparation entre les liquides non miscibles peuvent être aisément observées
- L'interface de phase peut être observée jusqu'au niveau du robinet d'arrêt.
- Les robinets d’arrêt en TFE ne requièrent pas de lubrification, ce qui rend leur manipulation et leur utilisation plus commode
- Les ampoules à décanter sont chimiquement compatibles avec un large éventail de réactifs.
- Autoclavables / Étanches
Inclut :
- Entonnoir en PP, robinet d’arrêt et boîtier en Teflon™ TFE, bouchon à visser en PP
- Pour le robinet d’arrêt de rechange, commander la réf. 714301-1025
- Les entonnoirs sont susceptibles de se ramollir et de gonfler lors d’une exposition prolongée aux solvants agressifs, bien que ces effets soient réversibles.
- Longueur de la tige : 65 mm. Autoclavables à l’exception du robinet d’arrêt qui se retire aisément pour une stérilisation chimique.
- Autoclavables, à l’exception du robinet d’arrêt qui se retire aisément pour une stérilisation chimique.
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 250mL |
| Matériau | PP |
| Hauteur (métrique) | 321 mm |
| Description | 33mm |
| Quantité | 1/sachet ; 4/boîte |
| Type de produit | Separatory Funnel |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.