Learn More
Thermo Scientific™ Ampoule à décanter Nalgene™ en polypropylène, avec robinet d'arrêt et corps en Téflon™ TFE et bouchon à visser en polypropylène
Code produit 15961631
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250mL
500 ml
1000mL
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15961631 1000mL 4 pièces
10238970 125 ml 1 pièce
15941631 250mL 4 pièces
15951631 500 ml 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15961631 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 43001000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00€
    393.30€ / 4 pièces
    Économisez 131.70€
    25% de réduction
Expédition estimée: 30-11-2026
Réalisez diverses tâches de laboratoire avec les entonnoirs de séparation en polypropylène chimiquement inertes, translucides et autoclavables.
Les ampoules à décanter Thermo Scientific™ Nalgene et leurs bouchons à visser sont chimiquement inertes, translucides et autoclavables.
Le robinet d'arrêt en TFE offre une excellente résistance aux produits chimiques, est étanche et ne requiert aucune lubrification. Doit être désinfecté chimiquement.
Caractéristiques :
  • Les lignes de séparation entre les liquides non miscibles peuvent être aisément observées
  • L'interface de phase peut être observée jusqu'au niveau du robinet d'arrêt.
  • Les robinets d’arrêt en TFE ne requièrent pas de lubrification, ce qui rend leur manipulation et leur utilisation plus commode
  • Les ampoules à décanter sont chimiquement compatibles avec un large éventail de réactifs.
  • Autoclavables / Étanches
Inclut :
  • Entonnoir en PP, robinet d’arrêt et boîtier en Teflon™ TFE, bouchon à visser en PP
Informations de commande :
  • Pour le robinet d’arrêt de rechange, commander la réf. 714301-1025
Remarques :
  • Les entonnoirs sont susceptibles de se ramollir et de gonfler lors d’une exposition prolongée aux solvants agressifs, bien que ces effets soient réversibles.
  • Longueur de la tige : 65 mm. Autoclavables à l’exception du robinet d’arrêt qui se retire aisément pour une stérilisation chimique.
  • Autoclavables, à l’exception du robinet d’arrêt qui se retire aisément pour une stérilisation chimique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000mL
Matériau PP
Hauteur (métrique) 371 mm
Description 53mm
Quantité 1/sachet ; 4/boîte
Type de produit Separatory Funnel
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.