Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, TPE Gasket, Accessory, Closure 83B, 3 port, 1/4 inch
Code produit 10671893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Each
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10671893 Each 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10671893 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 21580031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00€
    377.00€ / 1 pièces
    Économisez 20.00€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
S’utilise avec : des bonbonnes et flacons sous vide à usage intensif Nalgene
Préservez l’intégrité d’un récipient et de son contenu avec les bouchons de ventilation / de remplissage rapide Thermo Scientific™ Nalgene™. Système de transfert de fluide pratique, ce bouchon 83B à ports comporte un raccord à déconnexion rapide avec tubulure pour se fixer à la tubulure de votre choix. Les raccords présentent une tubulure à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du bouchon. Les raccords à filetage dans le bouchon comportent des valves internes qui se ferment lors du retrait d’un raccord de tubulure, ce qui permet de conserver l’intégrité de l’étanchéité du récipient.
  • Alternative prête à l’emploi aux solutions de remplissage / distribution internes fastidieuses
  • Garantit l’intégrité du récipient avec des raccords à déconnexion rapide de type vanne de fermeture
  • Bouchon 83B doté de raccords cannelés à l’intérieur / à l’extérieur
Informations de commande :
  • Disponibles en deux ou trois styles de port pour des tubulures de 1/4 ou de 3/8 in. (6,35 ou 9,53 mm)—une plateforme idéale pour la personnalisation de votre flacon ou bonbonne Nalgene
  • Parfaits pour une utilisation dans les systèmes sous vide avec les bonbonnes et flacons à vide Nalgene pour usage intensif ; les réf. 2226 et 2126 sont recommandés pour les applications sous vide
  • Parfaits pour une utilisation avec les tubulures à parois épaisses Nalgene 180 (réf. 800-0145 ou 8000-0065)
  • Des raccords alternatifs et de rechange sont disponibles pour davantage d’options de personnalisation (réf. 2159)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Bouchon 83B 3 ports
Diamètre (impériale) Tube interne 1/4 in
Diamètre (métrique) Tube interne 6.35 mm
À utiliser avec (équipement) Flacons et bonbonnes Nalgene avec bouchons à ports
Matériau PP, Joint d’étanchéité en TPE
Type de produit Accessoire, bouchon
Quantité Each
Utilisation avec tubulures à paroi épaisse / à vide. Non recommandés pour une utilisation sous vide avec des conteneurs plus légers. Les joints des raccords n’assurent plus le vide après plusieurs passages en autoclave.