Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vide en polypropylène Nalgene™
Description
Remplacez les flacons en verre par les flacons à vide en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ moulés en monobloc pour permettre le vide intégral et dont l’entrée de tubulure oblique prévient tout basculement. Flacon à vide incassables et autoclavable supportant une pression de vide de 30 Hg
- Entrée de tubulure à 45° pour prévenir le renversement de l’unité lorsque la tubulure est raccordée
- Adaptateur à barbelure pour tubulures d’un diamètre interne compris entre 1/4 et 3/8 po (tubulures vendues séparément)
- Zone d’écriture ovale pour l’identification aisée du flacon
- Goulot compatible avec les tailles de bouchons standard (bouchons non inclus)
Specifications
Specifications
| Capacité (impériale) | 32 oz |
| Description | Flacon à vide, en polypropylène, 1000 ml |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | Polypropylène (PP) |
| Nbre par carton | 1 |
| Nb par paquet | 1 |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Taille du bouchon | Bouchon n° 8 |