Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Wide-Mouth Carboy with Handle
Code produit 13246750
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
13246750 10 L 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13246750 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22350020
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Stockez et transportez des solides, poudres et liquides ; Autoclavable ; Matériau du bouchon : Polypropylène ; Couleur : Blanc
Stockez et transportez les solides, les poudres et les liquides avec les bonbonnes à col large en PP autoclavable Thermo Scientific™ Nalgene™ avec poignées. Ces bonbonnes en PP naturel durables sont dotées d’une large ouverture pratique pour faciliter le nettoyage et la distribution. Les poignées disposées sur l’épaulement facilitent le transport et le versement, même lorsque vous portez des gants.
  • Gradués par incréments de 1 gallon et 5 L pour une plus grande facilité d’utilisation
  • L’ouverture à col large peut s’adapter à des agitateurs verticaux
  • Autoclavables
  • Bouchons à vis étanches† en PP blanc de 100 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Oui
Capacité (impériale) 2.5 gal
Capacité (métrique) 10 L
Matériau du bouchon PP
Taille du bouchon 100-415 mm
Couleur Blanc
Description Bonbonne à col large autoclavable avec poignées
Diamètre (métrique) externe 250 mm
À utiliser avec (application) Stocker et transporter des matières solides, poudres et liquides
Graduations Graduées pour une contenance en litres et en gallons
Hauteur (métrique) avec bouchon 343 mm
Comprend Poignées
Matériau PP
Mouth Style Large
Nbre par carton 6/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Bonbonne avec poignée
Volume (impériale) jusqu’au rebord 3 gal
Volume (métrique) jusqu’au rebord 12 l
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.