Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à dilution Nalgene ™ , polysulfone, bouchon à vis en polypropylène
GREENER_CHOICE
Code produit 11375514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
210 ml
220 ml
Taille du bouchon:
28 - 415mm
38 - 415mm
Conditionnement:
48 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon unitSize
11375514 210 ml 28 - 415mm 48 pièces
11940526 220 ml 38 - 415mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11375514 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 25000280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00€
    324.00€ / 48 pièces
    Économisez 44.00€
    11% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons à dilution Thermo Scientific ™ Nalgene sont les plus clairs et les plus justes de notre gamme.
Les flacons à dilution Thermo Scientific ™ Nalgene sont les plus clairs et les plus justes de notre gamme.
Ils offrent une excellente résistance chimique aux bases, aux acides faibles et à toutes les solutions aqueuses. Adaptés à une plage de température allant de - 100 ° C (148 ° F) à + 168 ° C (329 ° F). Gradués à 90 et 99 ml. Précision de ± 1 ml.
Caractéristiques :
  • Excellente résistance chimique aux bases et aux acides faibles—idéal pour une utilisation avec des denrées alimentaires
  • Utile pour un large éventail de températures -100°C. (148°F) à +168°C (329°F)
  • Transparent, facilitant la lecture des graduations à 90 ml (pour les dilutions 1:10) et à 99 ml (pour les dilutions 1:100) — avec une précision de ±1 ml
  • Autoclavable / transparent / étanche†
Remarque : L’autoclavage lorsqu’il est utilisé avec Tween réduit la durée de vie de ce flacon de dilution.
Inclut :
Bouchon à vis en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 210 ml
Capacité (impériale) 7,25 oz.
Couleur Transparent
Matériau polysulfone
Nbre par carton 48
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Volume (impériale) jusqu’au rebord 7,25 oz.
Volume (métrique) jusqu’au rebord 210ml
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Forme Carré
Hauteur (métrique) 152,9 mm
Type de produit Flacon de dilution
Largeur (impériale) 1,75 po
Longueur (impériale) 1,75 po
Hauteur (impériale) 6,02 po
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28 - 415mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.