Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à dilution Nalgene ™ , polysulfone, bouchon à vis en polypropylène
Code produit 11940526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
210 ml
220 ml
Taille du bouchon:
28 - 415mm
38 - 415mm
Conditionnement:
48 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
11940526 220 ml 38 - 415mm -
11375514 210 ml 28 - 415mm 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11940526 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 25000380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00€
    422.00€ / 48 pièces
    Économisez 27.00€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-03-2027
Les flacons à dilution Thermo Scientific ™ Nalgene sont les plus clairs et les plus justes de notre gamme.
Les flacons à dilution Thermo Scientific ™ Nalgene sont les plus clairs et les plus justes de notre gamme.
Ils offrent une excellente résistance chimique aux bases, aux acides faibles et à toutes les solutions aqueuses. Adaptés à une plage de température allant de - 100 ° C (148 ° F) à + 168 ° C (329 ° F). Gradués à 90 et 99 ml. Précision de ± 1 ml.
Caractéristiques :
  • Excellente résistance chimique aux bases et aux acides faibles—idéal pour une utilisation avec des denrées alimentaires
  • Utile pour un large éventail de températures -100°C. (148°F) à +168°C (329°F)
  • Transparent, facilitant la lecture des graduations à 90 ml (pour les dilutions 1:10) et à 99 ml (pour les dilutions 1:100) — avec une précision de ±1 ml
  • Autoclavable / transparent / étanche†
Remarque : L’autoclavage lorsqu’il est utilisé avec Tween réduit la durée de vie de ce flacon de dilution.
Inclut :
Bouchon à vis en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 220 ml
Couleur Transparent
Matériau polysulfone
Nbre par carton 48
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Volume (impériale) jusqu’au rebord 7,37 oz
Volume (métrique) jusqu’au rebord 220ml
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Large
Hauteur (métrique) 152,9 mm
Largeur (impériale) 1,75 po
Longueur (impériale) 1,75 po
Hauteur (impériale) 6,05 po
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38 - 415mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 7,37 oz.
Forme Carré
Type de produit Flacon de dilution