Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de micro-conditionnement ambrés en PPCO Nalgene™ : stériles, conditionnés en vrac
Code produit 10602254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0.5 ml
2 ml
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
10602254 2 ml 1000 pièces
10797273 0.5 ml 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10602254 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3428050020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    145.00€ / 1000 pièces
    Économisez 9.00€
    5% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Protégez les réactifs photosensibles grâce à ces flacons de micro-conditionnement ambrés en PPCO, moulés à partir de résine de copolymère de polypropylène (PPCO) contenant peu de métal, de haute pureté, non cytotoxique et apyrogène.
Protégez les réactifs photosensibles avec les flacons de micro-conditionnement ambrés en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces flacons non cytotoxiques et apyrogènes sont moulés à partir de résine de PPCO stérile haute pureté, à faible teneur en métal, et sont prêts à l’emploi. Les flacons sont à jupe et disposent d’un fond conique, permettant le recouvrement de l’ensemble du contenu.
Caractéristiques :
  • Les flacons et les bouchons (répertoriés séparément) ont été testés ensemble à une pression de 7,5 psig pour une expédition par avion
  • Conformes à la norme USP classe VI ; apyrogène
  • Peuvent être centrifugés à 13 000 x g
  • Les composants sont fournis stériles et prêts au remplissage
  • Bouchons de couleur vendus séparément
  • Stérile à 10-6  SAL
  • Sans DNase / RNase
  • Étanches† si utilisés avec des bouchons Nalgene
Informations de commande :
Les flacons de micro-conditionnement Nalgene sont conditionnés en vrac sans bouchon, 500 par sachet interne, 1 000 par boîte. Commandez les bouchons stériles séparément N° 342821, 342825).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Tubes de micro-conditionnement
Diamètre (métrique) interne 8 mm
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 13 mm
Matériau PPCO
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 2 ml
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 500
Modèle Flacon à jupe à fond conique
Volume (métrique) total 2 mL
Matériau du bouchon Copolymère de polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis (non inclus)
Quantité 500 sachets, 1 000 boîtes
Taille du bouchon 11 mm
Certifications/Conformité ISO 13485:2016
Hauteur (métrique) 49 mm
Type de produit Flacon
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.