Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à dilution en PPCO Nalgene™ avec bouchon
BIOPHARMA
Code produit 11305524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
205 ml
Volume (métrique) jusqu’au rebord:
220 ml
Taille du bouchon:
38 mm
Conditionnement:
48 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Volume (métrique) jusqu’au rebord Taille du bouchon Conditionnement
11305524 205 ml 220 ml 38 mm 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11305524 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 25050380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.00€
    381.00€ / 48 pièces
    Économisez 55.00€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Visualisez aisément les niveaux de liquide avec ces flacons à dilution en PPCO translucides, qui offrent une excellente résistance chimique aux acides, alcools et bases forts.
Visualisez facilement les niveaux de liquides grâce aux flacons à dilution en PPCO translucide Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon, qui offrent une excellente résistance chimique aux bases et aux acides faibles. Ils offrent une plage de températures comprises entre -100°C (148°F) et +165°C (329°F). Ces flacons sont gradués à 90 ml et 99 ml et sont précis à ±4 ml.
Caractéristiques :
  • Excellente résistance chimique aux bases et aux acides faibles—idéal pour une utilisation avec des denrées alimentaires
  • Utile pour un large éventail de températures :  −100°C (148°F) à +165°C (329°F)
  • Transparent, facilitant la lecture des graduations à 90 ml (pour les dilutions 1:10) et à 99 ml (pour les dilutions 1:100) avec une précision de ±4 ml
  • L’autoclavage lorsqu’il est utilisé avec Tween réduit la durée de vie de ce flacon de dilution
  • Autoclavable / transparent / étanche†
Inclut :
  • Bouchon à vis en PP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 205 ml
Couleur Transparent
Matériau PPCO
Nbre par carton 48
Nb par paquet 12
Stérilité Non stérile
Volume (impériale) jusqu’au rebord 200 ml (7.375 oz)
Volume (métrique) jusqu’au rebord 220 ml
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Non
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 7,37 oz.
Forme Carré
Type de produit Flacon de dilution
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.