Learn More
Thermo Scientific™ Flacon distributeur en PPCO Nalgene™ avec bouchon : Autoclavables
Code produit 10152301
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10152301 125 ml 6 pièces
10507131 250 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10152301 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur DS24200125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.95€
    49.90€ / 6 pièces
    Économisez 9.05€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Distribuez des solutions stériles avec ces flacons de distribution PPCO qui sont dotés d’un bouchon à bec verseur intégré qui s’enclenche en toute sécurité et ne s’arrête pas ou ne fuient pas lorsque le flacon fermé est pressé.
Distribuez des solutions stériles avec les flacons de distribution en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Ces flacons en copolymère de polypropylène facilitent l’observation des échantillons liquides et sont autoclavables. Un capuchon imperdable à clipser attaché au flacon permet de fermer l’embout de distribution.
  • Flux fin et régulier lorsqu’il est compressé pour une distribution fiable
  • Elles sont autoclavables lorsqu’elles sont pleines et que les becs sont découverts
  • Le bec verseur captif en polypropylène bleu ne se perd pas
  • Étanches†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacité 4 oz, 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Couleur Corps transparent ; Bouchon bleu
Matériau PPCO
Nbre par carton 6
Nb par paquet 6
Stérilité Stérile
Couleur de bouchon Bleu
Closure Included Oui
Graduated Non
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 114 mm
Hauteur (impériale) 4,5 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 50,3 mm
Type de bouchon Bouchon à bec verseur
Distribution par le bouchon Oui
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 4 oz
Forme Rond
Certifications/Conformité USP classe VI ; FDA - 21 CFR
Type de produit Flacon distributeur
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.