Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à profil bas en PPCO Nalgene™ pour flacons de micro-conditionnement : non stériles, conditionnés en vrac, blancs
BIOPHARMA
Code produit 10272953
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Blanc
Bleu
Jaune
Naturel
Rose
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
1000 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
10272953 Bleu 1000 pièces
10314053 Naturel 1000 pièces
10786923 Blanc 1000 pièces
10039302 Jaune 1000 pièces
10394143 Vert 1000 pièces
10354193 Rouge 1000 pièces
10199742 Violet 1000 pièces
10632444 Ambré 1000 pièces
10099392 Rose 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10272953 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3628210116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    120.00€ / 1000 pièces
    Économisez 30.00€
    20% de réduction
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiez rapidement des échantillons grâce à des bouchons à code couleur à profil bas moulés en résine de PPCO haute pureté contenant peu de métal.
Identifiez rapidement les échantillons avec les bouchons à profil bas en PPCO pour flacons de micro-conditionnement Thermo Scientific™ Nalgene™, disponibles dans différentes couleurs. Les bouchons sont moulés en résine de PPCO haute pureté à faible teneur en métal — excellente pour les réactifs de PCR.
Caractéristiques :
  • Les flacons (répertoriés séparément) et les bouchons sont testés ensemble, sous une pression de 7,5 psig pour l’expédition par avion
  • non stériles
  • Non cytotoxiques et apyrogènes
  • Étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec des flacons de microconditionnement Nalgene
Informations de commande :
Les bouchons de flacons de micro-conditionnement sont conditionnés en vrac sans flacon, 500 par sachet interne, 1 000 par boîte. Commandez les flacons non stériles séparément (n° de cat. N° 362800, 362805).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Description Bouchons à profil bas pour flacons de micro-conditionnement
Couleur Bleu
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau Copolymère de PP
Stérilité Non stérile
Nbre par carton 1000
Nb par paquet 500
Gamme de produits Nalgene
Matériau du bouchon Copolymère de polypropylène
Quantité 500 sachets, 1 000 boîtes
Taille du bouchon 11 mm
Certifications/Conformité ISO 13485:2016
Type de produit Bouchon
Mostrar más Mostrar menos
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.