Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à profil bas en PPCO Nalgene™ pour flacons de micro-conditionnement : stériles, conditionnés en vrac
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 11314475
Change view
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Blanc
Bleu
Jaune
Naturel
Rose
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
1000 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
11314475 Rose 1000 pièces
10512425 Naturel 1000 pièces
10600914 Blanc 1000 pièces
10747283 Jaune 1000 pièces
10671674 Vert 1000 pièces
10542615 Rouge 1000 pièces
10384003 Bleu 1000 pièces
10120323 Violet 1000 pièces
10344053 Ambré 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11314475 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3428211112
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Identifiez rapidement les échantillons grâce à des bouchons stériles à profil bas moulés en résine de PPCO de haute pureté contenant peu de métal, disponibles dans une variété de couleurs.
Identifiez rapidement les échantillons à l’aide des bouchons à profil bas en PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ pour flacons de micro-emballage, proposés dans une variété de couleurs. Ces bouchons étanches sont moulés dans une résine copolymère de polypropylène (PPCO) de haute pureté, contenant peu de métal, parfaite pour les réactifs de PCR. Les bouchons sont stériles et prêts à l’emploi.
Caractéristiques :
Bouchons en PPCO :
  • Stérile à 10-6  SAL
  • Sans Rnase ni DNase
  • Non cytotoxiques et apyrogènes 
  • Étanches† lorsqu’ils sont utilisés avec des flacons de microconditionnement Nalgene
Informations de commande :
Les bouchons de flacons de micro-conditionnement Nalgene sont conditionnés en vrac sans flacon, 500 par sachet interne, 1 000 par boîte. Les tubes stériles doivent être commandés séparément N° 342800, 342805).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rose
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Matériau Copolymère de polypropylène
Stérilité Stérile
Matériau du bouchon Copolymère de polypropylène
Quantité 500 sachets, 1 000 boîtes
Taille du bouchon 11 mm
Certifications/Conformité USP classe VI, Conforme FDA 21 CFR
Type de produit Bouchon
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.