Learn More
Thermo Scientific™ Robinets à action rapide Nalgene™, Tefzel, ETFE, polypropylène
Code produit 10057910
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
ETFE
Diamètre (impériale) Tube interne:
5/8 po
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Diamètre (impériale) Tube interne Conditionnement
10057910 ETFE 5/8 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10057910 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 64320010
Expédition estimée: 18-12-2026
S’utilise avec : Bonbonnes fluorées série DS2327
Les robinets en Tefzel à action rapide Thermo Scientific™ Nalgene résistent à des solvants spécifiques et à d'autres produits chimiques.
Le corps et la bonde sont en ETFE Tefzel. Accepte une tubulure de 5/8 in. D.I. Autoclavables
Acceptent des tubulures d'un D.I. de 0,625 in. .
  • Robinet de rechange pour les bonbonnes fluorées série DS2327
  • Autoclavables (démontés)
  • Raccord de tubulure non inclus
Le modèle 6422-0010 est fourni avec un adaptateur de tubulure de 0,25 à 0,31in. (6 à 8 mm)Les bonbonnes Nalgene en LPDE, PEHD, PP et PMP peuvent être utilisées pour un stockage à long terme, mais une exposition directe aux UV est déconseillée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description ETFE
Diamètre (impériale) Tube interne 5/8 po
Diamètre (métrique) Tube interne 16mm
À utiliser avec (équipement) Bonbonnes fluorées série DS2327
Matériau ETFE
Nbre par carton 2/Cs.
Nb par paquet 1 Ea.
Type de produit Robinet